trans-4-Aminocyclohexanol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 34.1 EUR
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 127 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 108…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067698
CAS-Nummer: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR