Cumarin-3-carbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid

346760250 346761000
ACRO346760250EA 50.5 EUR
ACRO346760250 ACRO346761000
Cumarin-3-carbonsäure 98%
Cumarin-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₆O₄
Molecular Weight: 190.16 g/mol
Schmelzpunkt: 190…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006852
CAS-Nummer: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR