8-Hydroxy-2-chinolincarbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde
347630050
347630010
ACRO347630050EA
319
EUR
ACRO347630050
ACRO347630010
8-Hydroxy-2-chinolincarbaldehyd 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173.1681 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00168962 CAS-Nummer: 14510-06-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
GC | ≥97.5 % |