3-Nitropyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

348130010
ACRO348130010EA 69.9 EUR
ACRO348130010
3-Nitropyridin 98%
3-Nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₂
Siedepunkt: 75 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00234974
CAS-Nummer: 2530-26-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR