Furfuryl glycidyl ether 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050
348490250
ACRO348490050EA
91.9
EUR
ACRO348490050
ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel:
C₈H₁₀O₃ Molecular Weight: 154.165 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (11 mmHg) Dichte: 1.122 g/cm³ Flammpunkt: 102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013348 CAS-Nummer: 5380-87-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |