Perchlorsäure 0.1 M in Essigsäure, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
348630010 348630025
ACRO348630010EA 142 EUR
ACRO348630010 ACRO348630025
Perchlorsäure 0.1 M in Essigsäure, rein
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M