1,2-Dibrombenzol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

348930250 348931000
ACRO348930250EA 102 EUR
ACRO348930250 ACRO348931000
1,2-Dibrombenzol 98%
1,2-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 224 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4…6 °C
Dichte: 1,956 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000057
CAS-Nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR