(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-(-)-3-Chlor-1,2-epoxypropan, (R)-(-)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, (R)-(-)-Glycerolepichlorhydrin

349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 54.9 EUR
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
Siedepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,183 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077759
CAS-Nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR