1-Naphthylessigsäure 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure

349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 26.5 EUR
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
1-Naphthylessigsäure 95%
1-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 352
Schmelzpunkt: 126…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR