1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane 75%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
349772500
ACRO349772500EA 88.2 EUR
ACRO349772500
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane 75%
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
Appearance: Clear solution
Formel: C₁₇H₃₄O₄
Siedepunkt: –20 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00084801
CAS-Nummer: 6731-36-8
UN: 3103
ADR: 5.2,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 74 to 76 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.8 % Hydroperoxides (as TBHP)