3,4-Dichlorphenethylamin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

350800050 350800250
ACRO350800050EA 130 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorphenethylamin 99%
3,4-Dichlorphenethylamin
Formel: C₈H₉Cl₂N
Siedepunkt: 280 °C
Dichte: 1,268 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060617
CAS-Nummer: 21581-45-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR