3-Methylphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
351110010
351110050
ACRO351110010EA
29.2
EUR
ACRO351110010
ACRO351110050
3-Methylphenethylamin 98%
3-Methylphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310828 CAS-Nummer: 55755-17-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |