2-Naphthalinmethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
351150010
351150050
351150250
ACRO351150010EA
36.4
EUR
ACRO351150010
ACRO351150050
ACRO351150250
2-Naphthalinmethanol 98%
2-Naphthalinmethanol
Formel:
C₁₁H₁₀O Molecular Weight: 158.2000 g/mol Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004124 CAS-Nummer: 1592-38-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥97.5 % |