Deuteriumoxid 99.8 atom % D NMR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2
351430075
ACRO351430075EA 29.7 EUR
ACRO351430075
Deuteriumoxid 99.8 atom % D NMR
Deuteriumoxid
Packaged in 0.75ml ampoules
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101.3
Schmelzpunkt: 3.8
Dichte: 1.105 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Tritium (T) ≤370 Bq/g