Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6

351450100 351450250 351451000
ACRO351450100EA 69.3 EUR
ACRO351450100 ACRO351450250 ACRO351451000
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR