Pyridin-[D5] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
351480075
ACRO351480075EA 108 EUR
ACRO351480075
Pyridin-[D5] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: C₅D₅N
Siedepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %