Pyridin-[D5] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Pyridine-[²H₅]

351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 117 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Pyridin-[D5] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84.06 g/mol
Siedepunkt: 114,4
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR