Toluol-[D8] 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

351500050 351500250
ACRO351500050EA 62.9 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Toluol-[D8] 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR