n-Heneicosan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

352770100 352770500
ACRO352770100EA 126 EUR
ACRO352770100 ACRO352770500
n-Heneicosan 98%
n-Heneicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Molecular Weight: 296.58 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009346
CAS-Nummer: 629-94-7
EINECS: 211-118-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline chunks or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR