Bromcyan 3 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyanogenbromid
353991000
ACRO353991000EA
103
EUR
ACRO353991000
Bromcyan 3 M in Dichlormethan
Bromcyan
Formel:
CBrN Molecular Weight: 105,92 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011597 CAS-Nummer: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 UN: 2927 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 2.95 to 3.3 M |