2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenyl)ethylalkohol, 4-Methoxyphenethylalkohol
354050100
354050500
ACRO354050100EA
73.2
EUR
ACRO354050100
ACRO354050500
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 28…30 °C Flammpunkt: >112 °C |
MDL:
MFCD00002900 CAS-Nummer: 702-23-8 EINECS: 211-866-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |