1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 25 EUR
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Siedepunkt: ? 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095425
CAS-Nummer: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR