Thiophen-2-ethylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
354270010
ACRO354270010EA 33.7 EUR
ACRO354270010
Thiophen-2-ethylamin 98%
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
Siedepunkt: 103…105 °C (15 mmHg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %