Cyclopentancarbonsäurechlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclopentanecarboxylic chloride

354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 60.1 EUR
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Cyclopentancarbonsäurechlorid 98%
Cyclopentancarbonsäurechlorid
Formel: C₆H₉ClO
Molecular Weight: 132.59 g/mol
Siedepunkt: 54…56 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.091 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001370
CAS-Nummer: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR