1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.8% Peptide_synthesis

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan

354861000
ACRO354861000EA 923 EUR
ACRO354861000
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.8% Peptide_synthesis
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molecular Weight: 168.04 g/mol
Siedepunkt: 59.1
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1.596 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR