4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)phenylmercaptan, 4-Mercaptobenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)benzolthiol
355290010
ACRO355290010EA 65.8 EUR
ACRO355290010
4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molecular Weight: 178,18 g/mol
Siedepunkt: 68…72 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042320
CAS-Nummer: 825-83-2
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %