(Chlormethoxy)ethan 80% tech. stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Chloromethyl ethyl ether

355720250
ACRO355720250EA 111 EUR
ACRO355720250
(Chlormethoxy)ethan 80% tech. stabilisiert
(Chlormethoxy)ethan
Formel: ClCH₂OCH₂CH₃
Molecular Weight: 94,54 g/mol
Siedepunkt: 82 °C
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000887
CAS-Nummer: 3188-13-4
UN: 2354
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥75 %
Stabilizer CaCl2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR