2-Chlor-6-fluoranilin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

355820010 355820050
ACRO355820010EA 42.5 EUR
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chlor-6-fluoranilin 99%
2-Chlor-6-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 67…69 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,316 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040309
CAS-Nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2019
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR