2-Phenylimidazol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Phenyl-1H-imidazole

356430250 356431000
ACRO356430250EA 48.7 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazol 98%
2-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 141…148 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005186
CAS-Nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR