(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
356510010
ACRO356510010EA 145 EUR
ACRO356510010
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 99%
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
CAS No.: 18741-85-0
Formel: C₂₀H₁₆N₂
Schmelzpunkt: 242…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145204
CAS-Nummer: 18741-85-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +153° to +159° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine)