(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-BINAM, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine, (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine), (S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl
356520010
ACRO356520010EA
147
EUR
ACRO356520010
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene 97%
(S)-(-)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
CAS No.: 18531-95-8
Formel:
C₂₀H₁₆N₂ Molecular Weight: 284,362 g/mol Schmelzpunkt: 242…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145204 CAS-Nummer: 18531-95-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -149.5° to -155.5° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine) |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |