4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Brom-4-(methylsulfonyl)toluol

357580025 357580100
ACRO357580025EA 90.8 EUR
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel: C₈H₉BrO₂S
Molecular Weight: 249.13
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185849
CAS-Nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR