4-Iod-m-toluidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 35.4 EUR
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iod-m-toluidin 98%
4-Iod-m-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Schmelzpunkt: 50…55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01569451
CAS-Nummer: 4949-69-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %