2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
357810050
357810250
ACRO357810050EA
61.8
EUR
ACRO357810050
ACRO357810250
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilisiert
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Appearance: White to light green to light brown Crystalline powder
Formel:
C₆H₁₂ClNO₂ Schmelzpunkt: 116…118 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078260 CAS-Nummer: 2420-94-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light green to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥88 % |
Stabilizer | 500 to 1000 ppm phenothiazine |