3,4-Diaminofurazan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diamino-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
357910010
ACRO357910010EA
48.4
EUR
ACRO357910010
3,4-Diaminofurazan 97%
3,4-Diaminofurazan
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formel:
C₂H₄N₄O Schmelzpunkt: 178…183 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00138084 CAS-Nummer: 17220-38-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 178 to 183 °C |
HPLC | ≥96.0 % |