5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene 99%
Lieferant: Thermo Scientific
357950010
ACRO357950010EA
69.2
EUR
ACRO357950010
5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene 99%
5,5'-Dimethyl-2,2'-bithiophene
Appearance: Yellow to light brown Crystals
Formel:
C₁₀H₁₀S₂ Schmelzpunkt: 65…68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01927313 CAS-Nummer: 16303-58-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 68 °C |
GC | ≥99.9 % |