tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (4R,6R)-6-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-((4R,6R)-6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate
357990010
ACRO357990010EA 58.5 EUR
ACRO357990010
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate 97%
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Appearance: Light yellow Crystalline powder
Formel: C₁₄H₂₃NO₄
Molecular Weight: 269,34 g/mol
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093958
CAS-Nummer: 125971-94-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %