Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
358500010
ACRO358500010EA
38.3
EUR
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,21 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00226293 CAS-Nummer: 37859-42-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
HPLC | ≥97.5 % |