Natriumtrifluormethansulfonat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Trifluormethansulfonsäure Natriumsalz

358750050 358750250
ACRO358750050EA 55.2 EUR
ACRO358750050 ACRO358750250
Natriumtrifluormethansulfonat 98%
Natriumtrifluormethansulfonat
Formel: CF₃NaO₃S
Schmelzpunkt: 253…255 °C
MDL: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Na)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR