4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
358842500
ACRO358842500EA
65.4
EUR
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₁BClNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01632199 CAS-Nummer: 75705-21-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥95 % |