2-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
358910050
ACRO358910050EA
90.1
EUR
ACRO358910050
2-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S Schmelzpunkt: 236…237 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01075674 CAS-Nummer: 98437-23-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |