3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3-(trifluormethyl)phenyl)boran, (3-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
AC35975.1 AC35975.10 359750010 359750050
MAYBAC35975.1EA 0 EUR
MAYBAC35975.1 MAYBAC35975.10 ACRO359750010 ACRO359750050
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 97+%
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151854
CAS-Nummer: 1423-26-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %