4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-(trifluormethyl)phenyl)boran, 4-(Trifluormethyl)benzolboronsäure
359765000
359760050
ACRO359765000EA
27.7
EUR
ACRO359765000
ACRO359760050
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ Molecular Weight: 189.93 g/mol Schmelzpunkt: 245…250 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151855 CAS-Nummer: 128796-39-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |