4-Thioxo-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidin
359930010
ACRO359930010EA 98.8 EUR
ACRO359930010
4-Thioxo-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinon 97%
4-Thiouracil
Formel: C₄H₄N₂OS
Molecular Weight: 128,15 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090842
CAS-Nummer: 591-28-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Appearance of solution (5% sol. in 1N NaOH) Clear and faint yellow