Dimethylsulfoxid-[D6] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

360000100 360000500
ACRO360000100EA 62.6 EUR
ACRO360000100 ACRO360000500
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR