4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
360465000
ACRO360465000EA 208 EUR
ACRO360465000
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
CAS No.: 172843-97-9
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molecular Weight: 245,275 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683136
CAS-Nummer: 172843-97-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %