2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
360485000
ACRO360485000EA
478
EUR
ACRO360485000
2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid 95%
2-N-BOC-amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Appearance: White to off-white Chunks
Formel:
C₁₃H₂₃NO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683139 CAS-Nummer: 182287-51-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥94 % |