4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 25.3 EUR
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Schmelzpunkt: 69…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II