ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
360565000
360561000
ACRO360565000EA
284
EUR
ACRO360565000
ACRO360561000
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97+%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00065390 CAS-Nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.0 % (enzymatic, on dry subst.) |
Water | ≤6.0 % |
Solubility | (0.05 % in water) Clear colorless to light yellow |