3-Amino-2-pyridone 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

360710010 360710050
ACRO360710010EA 33.3 EUR
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Formel: C₅H₆N₂O
Schmelzpunkt: 118…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411556
CAS-Nummer: 33630-99-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR